Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2ZrF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
concentration
50 wt. % in H2O
density
1.512 g/mL at 25 °C
SMILES string
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
Application
Used for:
- Hexafluorozirconic acid based surface pretreatments on steel for corrosion resistance
- Preparation of titania photocatalyst synthesized from ionic-liquid-like precursor
- Synthesis of fluoride-releasing dental monomer
- As precursor to ZrO2 ceramic thin films
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 50 wt. % in H2O | description volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free | description 99% |
| reaction suitability core: zirconium, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.512 g/mL at 25 °C | density 1.2 g/cm3 at 25 °C | density 2.37 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 50 wt. % in H2O | concentration 0.1 M HCl (0.1N) | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?