Przejdź do
227110
Vanadium(III) acetylacetonate
97%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione vanadium(III) derivative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
V(C5H7O2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-759-1
Beilstein/REAXYS Number:
4148970
MDL number:
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[V](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.V/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
JTPOGAMSYINTGF-LNTINUHCSA-K
Application
Vanadium(III) acetylacetonate can be used as a soluble catalyst, which acts as a redox mediator that allows effective oxidation of lithium peroxide for lithium-ion batteries. It can also be used as source material for the preparation of vanadium dioxide films by chemical vapor deposition (CVD) technique.
Other Notes
Surface of material may turn green upon exposure to air/moisture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
945625422371325759
description
97%
description
≥99.9% trace metals basis
description
85%
description
-
assay
97%
assay
≥99.9% trace metals basis, (KMNO4 (% V), titration)
assay
85%
assay
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
mp
181-184 °C (lit.)
mp
181-184 °C, 181-184 °C (lit.)
mp
-
mp
-
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium(III) acetylacetonate
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?