Merck
400580
Sigma-Aldrich
Potassium tellurate hydrate
Wybierz wielkość
25 G
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
498,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2TeO4·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.79 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder, crystals or chunks
Poziom jakości
stężenie
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Klucz InChI
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)