Kluczowe dokumenty
471291
Isopropylamine
≥99.5%
Synonim(y):
2-Aminopropane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.04 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
9.2 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
755 °F
granice wybuchowości
10.4 %
zanieczyszczenia
≤0.1% water
kolor
APHA: ≤50
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
gęstość
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
<= -25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?