Kluczowe dokumenty
359378
N-Isopropylmethylamine
98%
Synonim(y):
N-Methylisopropylamine
Wybierz wielkość
212,10 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
212,10 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
ciśnienie pary
4.15 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
50-53 °C (lit.)
gęstość
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?