Przejdź do
193992
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
97%, solid
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)aniline, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, DMPPDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-807-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508105
Assay:
97%
Form:
solid
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
262 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI key
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (DPD, DMPD) is an aromatic amine mainly used as an intermediate to produce dyes. Its oxidation reaction with H2O2 in the presence of iron(III) catalyst has been used for the spectrophotometric detection of trace quantities of iron (III). Cyclovoltammetric studies have been conducted to evaluate the electrochemical oxidation of DMPD at various pH. DMPD on oxidation under basic conditions has been reported to undergo hydrolytic decomposition.
Application
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine may be used for the preparation of molecular compounds with tetracyano-p-quinodimethane (TCNQ). Polarized absorption spectra of these molecular compounds were investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
261513P23954241393
description
97%
description
97%
description
flakes, 99%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
34-36 °C (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
mp
64-66 °C
mp
68-72 °C (lit.)
bp
262 °C (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
bp
282-284 °C
bp
-
form
solid
form
-
form
flakes
form
powder, flakes, or chunks
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. in what volume the 5 gm N,N-dimethyl-p-phenylenediamine is prepared? I need to calculate as i am using this compound in my research
    1 answer
    1. This material is a solid with a published melting point of 34-36 °C. The solubility is tested in chloroform at 5% or 50 mg/mL. The density is reported by the Chemical Abstract Service (CAS) as being 1.036 g/cm³.