Przejdź do
294535
meso-Hydrobenzoin
99%
Synonim(y):
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
137-139 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14+
InChI key
IHPDTPWNFBQHEB-OKILXGFUSA-N
General description
Desymmetrization of meso-hydrobenzoin using chiral phosphine catalyst has been reported. Conversion of meso-hydrobenzoin to trans-stillbene oxide by treatment with an aryl sulfonyl chloride and aqueous sodium hydroxide has been reported.
Application
meso-Hydrobenzoin has been used in the preparation of trans-methyl meso-hydrobenzoin phosphite.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10655072284
description
99%
description
≥97%
description
≥98.0%
assay
99%
assay
≥97%
assay
≥98.0%
solubility
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
crystals
mp
137-139 °C (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
~288 °C (dec.)
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
phenyl, bromo
functional group
amine, hydroxyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?