Kluczowe dokumenty
394653
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
with 10% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, ≥98.0%
Synonim(y):
BSTFA + TMCS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Próba
≥98.0%
98% (excluding TMCS)
jakość
with 10% trimethylchlorosilane
zawiera
10% TMCS
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C
0.97 g/mL (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Klucz InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?