Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
346,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
General description
BSTFA is a silylating agent used in the synthesis of 4-Quinolones.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) |
| bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) |
| density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
0 answers