Przejdź do zawartości
O8880
Oleyl alcohol
≥99% (GC)
Synonim(y):
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-597-3
Beilstein/REAXYS Number:
1723962
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleyl alcohol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)