Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-107-9
Beilstein/REAXYS Number:
1700695
MDL number:
Assay:
99%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
bp
269-271 °C
mp
41-44 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI key
REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Pentadecanol is a linear alcohol. Vapor-phase composition of 1-pentadecanol in supercritical carbon dioxide at 323.15K has been evaluated by a flow-type apparatus. Molar heat capacities of 1-pentadecanol has been evaluated between 300K and 370K.
Application
1-Pentadecanol may be employed as starting reagent for the asymmetric synthesis of jaspine B.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?