Merck
389803
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
technical grade, 80%
Wybierz wielkość
5 G
226,00 zł
100 G
815,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
226,00 zł
100 G
815,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
80%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)