Przejdź do
06720
2-Aminoethyl hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Sulfuric acid mono 2-aminoethylester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
531,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OSO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-135-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1704079
Assay:
≥98.0% (T)
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
mp
277 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO4S/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)