Przejdź do
251682
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate
technical grade, 90%
Synonim(y):
3-Mercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt, MPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-620-3
Beilstein/REAXYS Number:
5362242
MDL number:
Assay:
90%
Form:
powder
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, colorless
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
InChI
1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
FRTIVUOKBXDGPD-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate forms self assembled monolayer via chemisorption on a gold-coated substrate.
Application
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate (MPS) can be used to prepare tetrasubstituted organosilicon thioether by photochemical reaction with tetravinylsilane via thiol-ene reaction. It can also be used as a capping agent to functionalize gold nanoparticles for potential applications in the field of radiotherapy and drug delivery.
MPS can be also used in the preparation of Rh nanoparticles by liquid-phase reduction of rhodium (III) chloride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405736CDS001520CDS012290
description
technical grade, 90%
description
95%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
90%
assay
95%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
solid
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
thiol, hydroxyl
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I was just wondering what the main impurities in this substance are, since the purity is only 90%? If the impurities are of different cations this will affect how I use this product compared with impurities to do with structural defects in the anion.
    1 answer
    1. Quality testing includes a test for purity via thiosulfate titration. No testing for impurities is carried out. Consequently, data characterizing the product's impurities is not available.