Merck
178837
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
97%
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
Wybierz wielkość
1 G
227,00 zł
5 G
953,00 zł
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
227,00 zł
5 G
953,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3Si(CH2)3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.32
Beilstein:
4035923
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
~165 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sól sodowa kwasu 3-(trimetylosililo)-1-propanosulfonowego, znana również jako sól sodowa DSS, jest powszechnie stosowana jako wzorzec wewnętrzny do odniesienia przesunięć chemicznych i skalowania intensywności wszystkich sygnałów spektroskopii ¹H-NMR. [1]
Zastosowanie
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt can be used as a reagent to synthesize polyamine block-copolymers. It can also be used as an internal standard in 1H NMR spectroscopy for the measurement of chemical shifts.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radha Sharma et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 49(4), 1092-1096 (2009-03-21)
A rapid selective and accurate quantitative (1)H NMR method was developed for the simultaneous analysis of obidoxime chloride and atropine sulfate, the active components in parenteral injection devices (PID) used for the emergency treatment of poisoning by toxic organophosphates. The
Ingrid Dijkgraaf et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(6), 935-944 (2007-03-07)
This report describes the design and synthesis of a series of alpha(V)beta(3) integrin-directed monomeric, dimeric and tetrameric cyclo[Arg-Gly-Asp-d-Phe-Lys] dendrimers using "click chemistry". It was found that the unprotected N-epsilon-azido derivative of cyclo[Arg-Gly-Asp-d-Phe-Lys] underwent a highly chemoselective conjugation to amino acid-based
Nicole D Wagner et al.
Environmental toxicology and chemistry, 36(4), 938-946 (2016-08-31)
The use of consumer products and pharmaceuticals that act as contaminants entering waterways through runoff and wastewater effluents alters aquatic ecosystem health. Traditional toxicological endpoints may underestimate the toxicity of contaminants, as lethal concentrations are often orders of magnitude higher
Nicole D Wagner et al.
Environmental toxicology and chemistry, 37(9), 2448-2457 (2018-06-20)
Anthropogenic activity is increasing the presence of contaminants that enter waterways through wastewater effluent and urban and/or agricultural runoff, generally in complex mixtures. Depending on the mode of action of the individual contaminant within the mixture, toxicity can occur due
J F Clark et al.
Biochimica et biophysica acta, 1014(3), 235-238 (1989-12-14)
3-(Trimethylsilyl)propanesulfonic acid (TMSPS) is used as a water-soluble NMR frequency marker. It has its major resonance at 0.00 ppm relative to trimethylsilane, and smaller resonances at 0.62, 1.77 and 2.85 ppm. Its toxicity was tested by exposing contracted porcine carotid
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf