Przejdź do
12803
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate
technical, ≥90% (NT)
Synonim(y):
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonic acid sodium salt, ZPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
409,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10NNaO3S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
256-401-8
MDL number:
Assay:
≥90% (NT)
409,50 zł
Cena katalogowa546,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (NT)
impurities
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
mp
≥320 °C (dec.)
functional group
sulfonic acid, thioether
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)