Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H6BrO3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
solid
functional group
bromo, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay ≥97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| functional group bromo, sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group hydroxyl | functional group sulfonic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?