Merck
171506
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzenesulfonic acid solution
65 wt. % in H2O
Synonim(y):
Phenol-4-sulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.17
Beilstein:
1869034
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
65 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489
gęstość
1.337 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
Klucz InChI
FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Operational stability of immobilised horseradish peroxidase in mini-packed bed bioreactors.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 28(2), 121-128 (2004)
A M Lambeir et al.
European journal of biochemistry, 163(1), 123-127 (1987-02-16)
For the first time elementary reactions involving chloroperoxidase compounds I and II have been investigated. A multi-mixing stopped-flow apparatus was used to study the kinetics of the reactions of compounds I and II with ascorbic acid, ferrocyanide and p-phenolsulfonic acid.
Makoto Hagiwara et al.
Mutation research, 603(2), 111-120 (2006-01-13)
To assess the genotoxicity of 14 chemical agents used as locally applied agents in dental practice, the ability of these agents to elicit chromosome aberrations was examined using Syrian hamster embryo (SHE) cells. Chromosome aberrations in SHE cells were induced
[Effect of phenolsulfonic acid on cultured V79 cells].
T Yokka
Shigaku = Odontology; journal of Nihon Dental College, 75(1), 50-62 (1987-06-01)
Toxicity and uptake potential of an acrylic polymer comonomer and its biological degradation products.
F R Johannsen et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 40(3), 325-331 (1988-03-01)