Merck
242802
Sigma-Aldrich
Sulfoacetic acid
technical grade
Synonim(y):
2-Sulfoacetic acid, Carboxymethylsulfonic acid, Sulfoethanoic acid
Wybierz wielkość
5 G
196,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
196,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO3SCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
mp
81-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4O5S/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H,5,6,7)
Klucz InChI
AGGIJOLULBJGTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfoacetic acid was used in the synthesis of ethyl ester by esterification in refluxing ethanol[1].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
H T Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 289-294 (1999-01-01)
Sulfoacetic acid, phosphoramidate, and phosphoramide analogs of the ACAT inhibitors, CI-999 and CI-1011 were synthesized. The structure-activity relationships of these compounds as ACAT inhibitors are described.