No applications are available for product 216836. Tolylene-2,4-diisocyanate is manufactured by BASF and is distributed in smaller volumes for research uses. BASF states "This product is used in the preparation of polyurethane foams, prepolymers and elastomers."
Przejdź do
Informacje o tej pozycji
grade
technical grade
vapor density
6 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
80%
autoignition temp.
>1148 °F
expl. lim.
9.5 %
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubility
acetone and ethanol: soluble(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: soluble(lit.), carbon tetrachloride: miscible(lit.), chlorobenzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), kerosene: miscible(lit.), olive oil: miscible(lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
584-84-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can you provide the description and applications of this product?