387622
Vinyl chloride
≥99.5%
Synonim(y):
Chloroethylene
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
zawiera
either phenol or hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3700 (lit.)
tw
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Klucz InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-79.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)