Merck
615056
Sigma-Aldrich
Vinyl chloride-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
Chloroethylene-d3
About This Item
Wzór liniowy:
D2C=CDCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
Klucz InChI
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)