Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 618,00 zł |
Informacje o tej pozycji
618,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 502.2,524.1,524.2
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 200 μg/mL each component in methanol, analytical standard | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL | description certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
Analit
- Benzene
- Bromobenzene
- Bromochloromethane
- Bromodichloromethane
- Bromoform
- Bromomethane
- Butylbenzene
- sec-Butylbenzene
- tert-Butylbenzene
- Carbon tetrachloride
- Chloroethane
- Chloroform
- Chloromethane
- 2-Chlorotoluene
- 4-Chlorotoluene
- Dibromochloromethane
- 1,2-Dibromo-3-chloropropane
- 1,2-Dibromoethane
- Dibromomethane
- 1,2-Dichlorobenzene
- 1,3-Dichlorobenzene
- 1,4-Dichlorobenzene
- Dichlorodifluoromethane
- 1,1-Dichloroethane
- 1,2-Dichloroethane
- 1,1-Dichloroethylene
- cis-1,2-Dichloroethylene
- trans-1,2-Dichloroethylene
- Dichloromethane
- 1,2-Dichloropropane
- 1,3-Dichloropropane
- 2,2-Dichloropropane
- 1,1-Dichloro-1-propene
- cis-1,3-Dichloropropene
- trans-1,3-Dichloropropene
- Ethylbenzene
- Hexachloro-1,3-butadiene
- Naphthalene
- Propylbenzene
- Styrene
- 1,1,1,2-Tetrachloroethane
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane
- Tetrachloroethylene
- Toluene
- 1,2,3-Trichlorobenzene
- 1,1,1-Trichloroethane
- 1,1,2-Trichloroethane
- Trichloroethylene
- Trichlorofluoromethane
- 1,2,3-Trichloropropane
- 1,2,4-Trimethylbenzene
- Vinyl chloride
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- Cumene
- 1,3,5-Trimethylbenzene solution
- o-Xylene
- p-Cymene
- m-Xylene
- p-Xylene
signalword
Danger
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-25-2 + 75-01-4 + 98-82-8 + 71-43-2 + 67-56-1
79-01-6 + 107-06-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?