Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł |
Informacje o tej pozycji
128,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
InChI key
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1000 mg | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
| concentration 200 μg/mL in methanol | concentration - | concentration 1000 μg/mL in acetone | concentration 5000 μg/mL in methanol |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1