Merck
377392
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Citronellyl bromide
95%
Synonim(y):
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −6.8°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
C[C@@H](CCBr)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
QPKCDMXLSDFCQD-SNVBAGLBSA-N
Zastosowanie
(R)-(−)-Citronellylbromide can be used as a reactant to synthesize:
  • (R)-3,7-dimethyloct-6-ene-1-amine via Gabriel synthesis which is then condensed with dicarboxylic acids to synthesize retro amides[1].
  • Citronellyl derivatives of sulfoximines and sulfondiimines via alkylation using potassium hydroxide and dimethyl sulfoxide[2].
  • Citronellyltriphenylphosphonium bromide which can be used as a key intermediate to synthesize (+)-caparratriene via Witting reaction[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective Synthesis of the Antileukemic Sesquiterpene (+)-Caparratriene from L-menthol and Tiglic Aldehyde
Vydrina V, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 54, 461-463 (2018)
N-Alkylations of NH-Sulfoximines and NH-Sulfondiimines with Alkyl Halides Mediated by Potassium Hydroxide in Dimethyl Sulfoxide
Hendriks C, et al.
advanced synthesis and catalysis, 356, 1847-1852 (2014)
Takuho Saito et al.
Organic & biomolecular chemistry, 18(21), 3996-3999 (2020-05-16)
Inversion of the connectivity of amide groups in foldable azobenzene dyads with chiral side chains, which can self-assemble into toroids and nanotubes, significantly increases the thermal stability of these aggregates. The results can be explained by the geometrical difference of