Merck
A83407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methylbutanol
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
Wybierz wielkość
10 G
505,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
505,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1718809
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]23/D −5.8°, neat
współczynnik refrakcji
n/D 1.41
bp
129-131 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Zastosowanie
(S)-(−)-2-Methylbutanol can be used to prepare:
  • (S)-(−)-2-Methyl-1-butyloxy carbonyl amino hexyl isocyanate (MBI), which is used to synthesize isocyanate copolymers.[1]
  • Chiral alkoxynaphathoic acid derivatives having liquid crystalline properties.[2]
  • 3,4-Bis[(S)-2-methylbutoxy]thiophene, a key intermediate for the synthesis of polythiophenes.[3]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
108.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
42.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and liquid crystalline investigation of chiral 6-alkoxy-2-naphathoic acid derivatives
Chothani NJ, et al.
Liq. Cryst., 43(11), 1636-1648 (2016)
On the origin of optical activity in polythiophenes
Langeveld-Voss BMW, et al.
Journal of Molecular Structure, 521(1-3), 285-301 (2000)
Anionic polymerization of isocyanates with optical functionalities.
Shin YD, et al.
Polymer, 42(19), 7979-7985 (2001)
Lawrence M Hanks et al.
Journal of economic entomology, 112(5), 2236-2252 (2019-05-29)
We present research on the chemical ecology of 14 species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae), in four tribes of the subfamily Cerambycinae, conducted in east-central Illinois over 8 yr. Adult males produce aggregation-sex pheromones that attract both sexes. Twenty independent
Aldrichimica Acta, 13, 13-13 (1980)