Merck
147982
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Octanol
99%
Wybierz wielkość
5 G
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1719323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +9.5°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
SJWFXCIHNDVPSH-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-2-Octanol can be used:
  • To prepare the solution of 5-(benzyloxy)-isophthalic acid derivative, which is used as a 2D chiral self-assembly system comprising pyrolytic graphite.[1]
  • As a chiral template in the study of enantioselective glycidol esterification.[2]
  • As a starting material for the preparation of (+)-(S)-2-octyI tosylate, an intermediate used to prepare (−)-(R)-2-halo and azido octanes.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Convenient preparation of optically active 2-halooctanes and related compounds
San Filippo Jr J and Romano LJ
The Journal of Organic Chemistry, 40(10), 1514-1515 (1975)
Development of simulation approach for two-dimensional chiral molecular self-assembly driven by hydrogen bond at the liquid/solid interface
Qin Y, et al.
Surface Science, 663, 71-80 (2017)
Xiao-Yang Ou et al.
Journal of biotechnology, 299, 37-43 (2019-05-03)
Highly efficient asymmetric reduction of 2-octanone to (R)-2-octanol catalyzed by immobilized Acetobacter sp. CCTCC M209061 cells was achieved in a biphasic system. Bioreduction conducted in aqueous single phase buffer was limited due to poor solubility and toxicity towards cells cause
Paul Masset et al.
Cell, 182(1), 112-126 (2020-06-07)
Every decision we make is accompanied by a sense of confidence about its likely outcome. This sense informs subsequent behavior, such as investing more-whether time, effort, or money-when reward is more certain. A neural representation of confidence should originate from
Effect of imprinting sol-gel immobilized lipase with chiral template substrates in esterification of (R)-(+)-and (S)-(-)-glycidol.
Furukawa S, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 17(1), 23-28 (2002)