Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł 341,70 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 876,00 zł |
Informacje o tej pozycji
341,70 zł
Cena katalogowa402,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 97% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.223 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 121-122 °C (lit.) | bp 99-100 °C (lit.) | bp 98-100 °C/0.3 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.397 (lit.) | refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index - |
| optical activity [α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform | optical activity [α]20/D +13°, neat | optical activity [α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene | optical activity [α]20/D +20.0°, c = 1.7 in H2O |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?