Merck
377376
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
solid
mp
62-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
Klucz InChI
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges