Przejdź do
212970
2-(Bromomethyl)acrylic acid
98%
Synonim(y):
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)-2-propenoic acid, Bromomethylacrylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
787,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH2Br)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.99
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
276-774-0
Beilstein/REAXYS Number:
2426204
MDL number:
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
70-73 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
InChI key
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacts with aldehydes and ketones to form α-methylene-butyrolactones. Used in the synthesis of methotrexate analogues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8060T3758679445
description
98%
description
≥90% (HPLC)
description
98%
description
90%
assay
98%
assay
≥90% (HPLC)
assay
98%
assay
90%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
70-73 °C (lit.)
mp
-
mp
−16 °C (lit.)
mp
224-228 °C
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)