Merck
T50202
Sigma-Aldrich
Tributyltin chloride
96%
Synonim(y):
TBTC, Tributylchlorotin
Wybierz wielkość
5 G
250,00 zł
100 G
274,00 zł
500 G
1030,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
250,00 zł
100 G
274,00 zł
500 G
1030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3SnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.51
Beilstein:
3535715
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
96%
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Tributyltin chloride (Bu3SnCl or tri-n-butylstannane) is an organotin compound that can be used as a reagent for:
  • The synthesis of fluorinated stannanes by reacting with fluorinated alkyl, aryl or vinyl halides using Zn or Cd catalyst via Barbier-type reaction.[1]
  • The preparation of γ-hydroxyvinylstannanes,[2] and indol-2-yltributylstannane.[3]
  • The conversion of organozirconiums to organostannanes.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Route to the Preparation of γ -Hydroxyvinylstannanes
Lautens M and Huboux AH
Tetrahedron Letters, 31(22), 3105-3108 (1990)
Transmetalation from zirconium to tin: A facile preparation of organostannanes from organozirconiums
Kim S and Kim KH
Tetrahedron Letters, 36(21), 3725-3728 (1995)
Fluorinated stannanes: Part 2. The stereospecific synthesis of fluorinated stannanes via a Barbier-type reaction between fluorinated halides and tributyltin chloride mediated by zinc or cadmium
Burton DJ and Jairaj V
Journal of Fluorine Chemistry, 126(5), 797-801 (2005)
Rita Jordão et al.
Environmental health perspectives, 123(8), 813-819 (2015-03-25)
The analysis of obesogenic effects in invertebrates is limited by our poor knowledge of the regulatory pathways of lipid metabolism. Recent data from the crustacean Daphnia magna points to three signaling hormonal pathways related to the molting and reproductive cycles
Indol-2-yltributylstannane: a versatile reagent for 2-substituted indoles
Labadie SS and Teng E
The Journal of Organic Chemistry, 59(15), 4250-4254 (1994)