Przejdź do
106003
2,3-Dibromopropene
80%, technical grade
Synonim(y):
(2-Bromo-2-propenyl) bromide, 2,3-Dibromopropylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
325,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2BrCBr=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.87
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-155-8
Beilstein/REAXYS Number:
878169
MDL number:
Assay:
80%
325,50 zł
Cena katalogowa434,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
80%
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
42-44 °C/17 mmHg (lit.)
density
2.045 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
BrCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
InChI key
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Dibromopropene is an intermediate formed during the hydrolysis of nematocide:1,2-dibromo-3-chloropropane.
Application
2,3-Dibromopropene was used to test 2- and 3-carbon halogenated hydrocarbons for mutagenicity for Salmonella typhimurium strain TA 100 . It was used in the synthesis of N(Boc)-L-(2-Bromoallyl)-glycine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
437650108898L2262
description
80%, technical grade
description
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
description
98%
description
purified by gel-filtration chromatography
assay
80%
assay
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
2.045 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
42-44 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
functional group
bromo
functional group
-
functional group
nitro
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)