Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł 1177,50 zł |
Informacje o tej pozycji
578,00 zł
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
impurities
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
refractive index
n20/D 1.501
bp
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description 90% | description ≥97.0% (GC) |
| assay ≥90% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 90% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.498 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.868 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 70 °C/0.03 mmHg (lit.) | bp 159-160 °C (lit.) | bp 187 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.501 | refractive index - | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
197.6 °F
flash_point_c
92 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?