Przejdź do
E13830
Ethyl 4-bromocrotonate
75%, technical grade
Synonim(y):
Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
313,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721388
Assay:
75%
Form:
liquid
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
75%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI key
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1440368259C86405
description
75%, technical grade
description
98%
description
≥97.0% (GC)
description
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
assay
75%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
85% (mixture of cis & trans)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
bp
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
bp
195-202 °C (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)