Merck
373990
Sigma-Aldrich
2-Isopropylimidazole
98%
Wybierz wielkość
100 G
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
234,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
bp
256-260 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-izopropyloimidazol jest heterocyklicznym blokiem budulcowym. Opisano nitrowanie 2-izopropyloimidazolu.[1]
Zastosowanie
2-izopropyloimidazol może być stosowany do otrzymywania następujących związków:
  • Tetragonalne kompleksy niklu(II), NiL4X2( X = Cl-, Br-, I-, SCN-, SeCN-, NO3-, ClO4-, PF6- lub NiL4XClO4 (X = Cl-, Br-, I-, SCN-).[2]
  • 1-Dodecylo-2-izopropyloimidazol.[3]
  • Bromotetrakis(2-izopropylo-1H-imidazolo-[κN3)bromek miedzi(II).[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylwia Godlewska et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 10), m1338-m1338 (2011-11-09)
The Cu(II) atom in the title salt, [CuBr(C(6)H(10)N(2))(4)]Br, is coordinated in a square-pyramidal geometry by four imidazole N atoms and one bromide anion that is located at the apex of the pyramid. The cations and the anions form a two-dimensional
Eiji Furuta et al.
FEBS letters, 579(10), 2065-2070 (2005-04-07)
To identify a novel class of antibiotics, we have developed a high-throughput genetic system for targeting the homodimerization (HD system) of histidine kinase (HK), which is essential for a bacterial signal transduction system (two-component system, TCS). By using the HD
Tetragonal nickel (II) complexes with singlet and triplet ground states: Complexes with 2-isopropyl imidazole.
Pujari P and Dash KC.
J. Inorg. Nucl. Chem., 38(10), 1891-1896 (1976)
Nitration Studies on 2-Isopropylimidazole.
Glass RS, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 50(21), 3472-3477 (1972)