Merck
643793
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propanenitrile
85% (sum of isomers)
Wybierz wielkość
25 G
71,50 zł
71,50 zł
Cena katalogowa143,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
71,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
71,50 zł
Cena katalogowa143,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
85% (sum of isomers)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
gęstość
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)