136131
1,2-Dimethylimidazole
97%
Synonim(y):
1,2-Dimethyl-1H-imidazole, 1,2DMZ
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
solid
temp. samozapłonu
896 °F
tw
204 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
gęstość
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nccn1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup