Przejdź do
144754
4-Phenylimidazole
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
413,25 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-580-1
Beilstein/REAXYS Number:
2969
MDL number:
Assay:
97%
413,25 zł
Cena katalogowa551,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
128-131 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChI key
XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Phenylimidazole was used to investigate the protein-ligand interactions in cytochrome P450 from the thermoacidophile Picrophilus torridus. It was used as heme ligand during the crystallization of recombinant human indoleamine 2,3-dioxygenase. It was used in the synthesis of complexes of copper and cobalt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
191434235199375357
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
solubility
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
solubility
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
mp
128-131 °C (lit.)
mp
~265 °C (dec.) (lit.)
mp
193 °C (dec.) (lit.)
mp
149-152 °C (lit.)
functional group
phenyl
functional group
nitro, amine
functional group
ester, carboxylic acid
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)