Przejdź do
199885
4(5)-Methylimidazole
98%
Synonim(y):
1H-4-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
526,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-497-3
Beilstein/REAXYS Number:
1453
MDL number:
Assay:
98%
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
263 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (50 mg/mL)
SMILES string
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
4(5)-Methylimidazole was quantified in coffee by GC-MS method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90851576182
4-Methylimidazole analytical standard
90851
4-Methylimidazole
description
98%
description
analytical standard
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (50 mg/mL)
solubility
-
solubility
-
bp
263 °C (lit.)
bp
263 °C (lit.)
bp
-
mp
44-47 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4(5)-Methylimidazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)