Merck
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.12
Beilstein:
1778576
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
95%
zawiera
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)