Przejdź do
21860
CDI
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonim(y):
1,1′-Carbonyldiimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
751,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
208-488-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6826
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CDI, ≥97.0% (T)
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
115-122 °C, 117-122 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI) is an alternative to highly toxic insidious poison phosgene and thus aligns with the principle "Designing Safer Chemicals". Click here for more information.
CDI serves as a powerful coupling reagent in peptide synthesis and organic chemistry.
Application
CDI (1,1′-Carbonyldiimidazole) can be used:
  • In the activation of malonic acid derivatives to prepare carbonyl imidazoles by mild decarboxylation.
  • In the activation of cellulose membranes for the development of immunosensors.
  • In the synthesis of substituted 1,3-oxazolo[4,5-d] pyridazinones.
  • As a reagent for the conversion of various hydroxamic acids to isocyanates by Lossen rearrangement.
  • In the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives , and peptide thioesters in water.
  • As an acylation agent for the synthesis of carbamates.
Other Notes
Reactive reagent for the activation of acids as imidazolides: synthesis of esters, amides, ketones etc. Reagent for immobilizing enzymes and affinity ligands; Carbonyl-transfer reagent for the synthesis of various heterocycles, some recent applications
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
115533T4069700746
CDI ≥97.0% (T)
Sigma-Aldrich
21860
CDI
CDI reagent grade
Sigma-Aldrich
115533
CDI
JC-1 powder or solid (Crystals)
Sigma-Aldrich
T4069
JC-1
description
≥97.0% (T)
description
reagent grade
description
powder or solid (Crystals)
description
-
form
solid
form
solid
form
powder or solid (Crystals)
form
solid
assay
≥97.0% (T)
assay
≥90.0% (proton, NMR)
assay
≥97%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
117-122 °C (lit.), 115-122 °C
mp
117-122 °C (lit.)
mp
-
mp
199-204 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CDI
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?