Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
bp
165-170 °C/1.4 mmHg (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C15H29NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h2-14H2,1H3
InChI key
CSMJMAQKBKGDQX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of hydrophobically modified ethoxylated non-isocyanate urethanes (HENIURs) and their use as rheology additives: Details the application of Tetradecyl isocyanate in the production of rheology additives, relevant for material science, especially in enhancing the properties of various materials (B Quienne et al., 2022).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?