358681
Tetrabutylammonium p-toluenesulfonate
99%
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
70-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Klucz InChI
REAVCZWUMGIGSW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- A phase transfer catalyst (PTC) in SN2 fluorinations.
- An electrolyte in the preparation of conducting polymer polypyrrole (PPy) by electrochemical polymerization technique.
- A reagent to synthesize 1-alkynyl sulfonates from 1-alkynyl-bromanes by Michael-carbene rearrangement reaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3