Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 687,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH2CH2CH2]4N(CH3SO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
265-751-0
Beilstein/REAXYS Number:
4059876
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
crystals
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
mp
78-80 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
XHYYGJAYKIYARQ-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form solid | form (solid or chunk(s) or fiber ) |
| assay ≥97.0% (T) | assay 99% | assay ≥96.0% (NT) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 78-80 °C | mp 70-72 °C (lit.) | mp 126-131 °C | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?