Przejdź do
904945
[Ru(dmbpy)3](PF6)2
≥95%, powder or crystals
Synonim(y):
Tris(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
307,50 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H36F12N6P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
943.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
307,50 zł
Cena katalogowa410,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Ru(dmbpy)3](PF6)2, ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
SMILES string
[Ru].n5c(cc(cc5)C)c6nccc(c6)C.n3c(cc(cc3)C)c4nccc(c4)C.n1c(cc(cc1)C)c2nccc(c2)C.C
InChI
1S/3C12H12N2.CH4.Ru/c3*1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12;;/h3*3-8H,1-2H3;1H4;
InChI key
YXZDNATXDNOJQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
903426747777904767
description
≥95%
description
≥95%
description
95%
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
95%
assay
≥95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
mp
>300 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)