Kluczowe dokumenty
333158
Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Synonim(y):
Bis(triphenylphosphine)(chloro)cyclopentadienylruthenium, Bis(triphenylphosphine)cyclopentadienylruthenium chloride, Cyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium chloride
Wybierz wielkość
216,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
216,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
135 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C5H5.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;/h2*1-15H;1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
YUYGUQQDGRTJMA-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)