Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł 651,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H72F12N6P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1196.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2, ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
InChI key
XBDHEZBIYYTEHN-UHFFFAOYSA-N
Application
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description - | description - | description ≥95% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Photocatalysis, core: iridium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: iridium, reagent type: catalyst, reaction type: Photocatalysis | reaction suitability reagent type: catalyst |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay ≥95% |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form powder or crystals |
| mp >300 °C | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
2 ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/238/198/d2398f4d-117e-4482-8d8b-80ae657f6ea1/640/d2398f4d-117e-4482-8d8b-80ae657f6ea1.png)
![[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/158/329/2544d673-d267-4aa1-8f46-2652aad4bfa0/640/2544d673-d267-4aa1-8f46-2652aad4bfa0.png)
![[Ir(dF(Me)ppy)2(dtbbpy)]PF6](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/150/099/7c2dfa31-39f4-4cca-aee5-86d4a89fea78/640/7c2dfa31-39f4-4cca-aee5-86d4a89fea78.png)
![[Ir(p-F(Me)ppy)2-(4,4′-dtbbpy)]PF6 ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/231/079/a5445824-9d4b-4c84-9c5f-f3acbcc75fd4/640/a5445824-9d4b-4c84-9c5f-f3acbcc75fd4.png)