Merck
633232
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonim(y):
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
About This Item
Wzór liniowy:
CD313COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)