Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 913,00 zł |
Informacje o tej pozycji
198,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
20.58 psi ( 55 °C), 5.71 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1-Allyl-2-alkynylbenzene derivatives through allylalkynylation of in situ generated benzynes.
- α,ω-Difunctional intermediates by reacting with fatty acid methyl esters using ruthenium catalysts.
- Homoallylic alcohols through Sn/I2 catalyzed Barbier-type allylation reactions of carbonyl compounds.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, 98% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.213 g/mL at 25 °C | density 0.892 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.768 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 | refractive index n20/D 1.511 (lit.) | refractive index n20/D 1.3803 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-25.6 °F
flash_point_c
-32 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?