Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
152,00 zł
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
20.58 psi ( 55 °C), 5.71 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), petroleum ether: miscible(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description reagent grade, 98% | description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility petroleum ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), water: slightly soluble(lit.) | solubility - | solubility diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble(lit.), alcohol: miscible(lit.) | solubility ethylene glycol: miscible, diethyl ether: miscible, benzene: miscible, ethanol: miscible, ethyl acetate: miscible, chloroform: miscible, water: insoluble |
| mp −130 °C (lit.) | mp −130 °C (lit.) | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.412 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) |
| bp 44-46 °C (lit.) | bp 44-46 °C (lit.) | bp 107-108 °C (lit.) | bp 58 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?